Documenti fondamentali
933635
Sigma-Aldrich
Wafer tweezer
Style 4WF, PTFE Coated
Sinonimo/i:
Wafer Tweezers
Scegli un formato
1 EACH
93,40 €
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
93,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
93,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
EMS techware
Specificità
Style 4WF, PTFE Coated
Handling 3", top fingers, stepped bottom paddle.
Applicazioni
Wafer tweezer, Style 4WF, PTFE Coated are used for handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)