Documenti fondamentali
932922
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 96
Sinonimo/i:
Gripper, Tweezer
Scegli un formato
1 EACH
71,80 €
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
71,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
71,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Tips are PEEK/CF30. Ideal for gently holding wafers.
Tip Width: 12 mm. Depth: 2.0 mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)