Documenti fondamentali
932949
Sigma-Aldrich
Tweezer
High Precision, Style 1, Locking
Sinonimo/i:
Gripper, Tweezer
Scegli un formato
1 EACH
76,70 €
76,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
76,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
76,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface. Self-closing.
Tip Width: 14.5 mm. Depth: 10.5 mm. Tip Lip: 9.0 mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)