Documenti fondamentali
932914
Sigma-Aldrich
Tweezer
EMS 4WFC Pr
Sinonimo/i:
Gripper, Tweezer
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
EMS techware
Applicazioni
For the handling of delicate and fragile silicon wafers, scintillation discs, glass slides, coverslips. Made from antimagnetic/anti-acid steel with smooth surface.
Tip Width: 12.0 mm. Depth: 9.0 mm. Tip Lip: E:2.5 mm. Offset: 4.0 mm.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)