930865
[CpNi(IPr)Cl]
≥95%
Sinonimo/i:
Cyclopentenylchloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]nickel
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)