Documenti fondamentali
929557
Sigma-Aldrich
Thiamine-(4-methyl-13C-Thiazol-5-yl-13C3) monophosphate hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C8H19Cl2N4O4PS
Peso molecolare:
421.22
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.13
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+4
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)