PHR1369
Thiamine pyrophosphate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Thiamine pyrophosphate, Aneurinepyrophosphoric acid, Cocarboxylase, Thiamine pyrophosphate chloride
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1656002
Famiglia di API
thiamine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC1=C(CCOP(OP(O)(O)=O)(O)=O)SC=[N+]1CC2=C(N)N=C(C)N=C2.[Cl-]
InChI
1S/C12H18N4O7P2S.ClH/c1-8-11(3-4-22-25(20,21)23-24(17,18)19)26-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H4-,13,14,15,17,18,19,20,21);1H
YXVCLPJQTZXJLH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)