Documenti fondamentali
927791
Sigma-Aldrich
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II) ChemBeads
Sinonimo/i:
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amphos)Cl2
Scegli un formato
1 G
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
125,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H56Cl2N2P2Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
708.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Composizione
~ 5 wt.% loading of catalyst
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Stringa SMILE
Cl[Pd]Cl.CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)c2ccc(cc2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Palladium-catalyzed coupling of iodo-α-β-unsaturated esters to afford tetrasubstituted olefins
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (678740)
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.