Documenti
926728
Sigma-Aldrich
PMPBO
≥95%
Sinonimo/i:
N-Benzyl-N-(5-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)oxalamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
154-155 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=C(C)C=C2C3=CC=CC=C3
Applicazioni
PMPBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Yuntong Zhai et al.
The Journal of organic chemistry, 82(9), 4964-4969 (2017-04-22)
Diaryl formation is achieved by coupling phenols and (hetero)aryl halides under the catalysis of CuI/N,N'-bis(2-phenylphenyl) oxalamide (BPPO) or CuI/N-(2-phenylphenyl)-N'-benzyl oxalamide (PPBO) at 90 °C using DMF or MeCN as the solvent. Only 0.2-2 mol % CuI and ligand are required