Documenti fondamentali
926094
Sigma-Aldrich
(R)-RUCY-XylBINAP
Takasago
Sinonimo/i:
RuCl[(R)-daipena][(R)-xylbinap]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C71H73ClN2O2P2Ru
Numero CAS:
Peso molecolare:
1184.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
[Ru+]c9c(ccc(c9)OC)C(N)([C@H](N)C(C)C)c%10ccc(cc%10)OC.P(c8cc(cc(c8)C)C)(c7cc(cc(c7)C)C)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5cc(cc(c5)C)C)c4cc(cc(c4)C)C)cccc3.[Cl-]
InChI
1S/C52H48P2.C19H25N2O2.ClH.Ru/c1-33-21-34(2)26-43(25-33)53(44-27-35(3)22-36(4)28-44)49-19-17-41-13-9-11-15-47(41)51(49)52-48-16-12-10-14-42(48)18-20-50(52)54(45-29-37(5)23-38(6)30-45)46-31-39(7)24-40(8)32-46;1-13(2)18(20)19(21,14-5-9-16(22-3)10-6-14)15-7-
VBDGCLWXZBVBHR-LOJLRZLHSA-M
Applicazioni
(R)-RUCY-XylBINAP is a ruthenabicyclic complex that shows excellent activity in the asymmetric hydrogenation of ketones.
Note legali
Product of Takasago.
For research and development purposes only. PCT/JP2010/072838
RUCY is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kazuhiko Matsumura et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10696-10699 (2011-06-17)
A novel ruthenabicyclic complex with base shows excellent catalytic activity in the asymmetric hydrogenation of ketones. The turnover frequency of the hydrogenation of acetophenone reaches about 35,000 min(-1) in the best case, affording 1-phenylethanol in >99% ee. Several aliphatic and