Documenti fondamentali
923524
Sigma-Aldrich
(tBuMPhos)PdCl2
greener alternative
Sinonimo/i:
1-Diadamantylphosphino-1′-di-tert-butylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H56Cl2FeP2Pd
Peso molecolare:
807.97
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C(C)(C)C)(C(C)(C)C)[C-]23[CH]4=[CH]5[CH]6=[CH]2[Fe+2]56789%1043[CH]=%11[CH]%10=[CH]9[C-]8([CH]%117)[P]1(C%12%13CC%14CC(CC(C%14)C%12)C%13)C%15%16CC%17CC(CC(C%17)C%15)C%16
InChI
InChI=1S/C25H34P.C13H22P.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-12(2,3)14(13(4,5)6)11-9-7-8-10-11;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;7-10H,1-6H3;2*1H;;/q2*-1;;;2*+2/p-2
BJILVUSTVVKBGK-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Applicazioni
(tBuMPhos)PdCl2 is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)