923443
PhMPhos
Sinonimo/i:
1-Diadamantylphosphino-1′-diphenylphosphinoferrocene
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Gruppo funzionale
phosphine
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Applicazioni
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)