Documenti fondamentali
916382
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PCL Nano
Sinonimo/i:
NanoFabTx
Scegli un formato
500 MG
460,00 €
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
460,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O2·C2H4O)x·CH4O
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
applicazioni
advanced drug delivery
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
NanoFabTx reagent, PCL-Nano is a component of our NanoFabTx nanoparticle formulation screening kit (917737) which includes additional reagents, stabilizer and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PCL-Nano is a polycaprolactone (PCL) polymer, which is an FDA approved biodegradable polymer for biomedical and pharmaceutical applications, widely used as drug delivery systems.
Applicazioni
NanoFabTx reagent, PCL-Nano can be purchased separately as a refill for our formulation screening kit (917737).
Note legali
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)