Documenti fondamentali
907782
Sigma-Aldrich
NanoFabTx reagent
PLGA-Nano
Sinonimo/i:
PLGA-Nano
Scegli un formato
500 MG
5.490,00 €
5.490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
5.490,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6O3·C2H4O)x·CH4O
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
5.490,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
pellets
applicazioni
advanced drug delivery
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
NanoFabTx reagent, PLGA-Nano is a component of our NanoFabTx drug formulation kits (909637, 917737), which include additional reagents and protocols for nanoprecipitation and microfluidics to synthesize 100-200 nm nanoparticles. NanoFabTx reagent, PLGA-Nano is a poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) polymer. PLGA is a biocompatible and biodegradable polymer that has been used widely in drug delivery systems for controlled drug release of many different types of therapeutic molecules.
Applicazioni
NanoFabTx reagent, PEGPLGA-50H can be used as a refill for the component in our NanoFabTx drug formulation kits (909637,
Note legali
NANOFABTX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)