13404
Sodium aluminate
technical
Sinonimo/i:
Aluminum sodium oxide, Sodium aluminum oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: aluminum
reagent type: catalyst
Impurezze
≤0.05% Fe (as Fe2O3)
Cationi in tracce
Al (Al2O3): 50-56%
Na (as Na2O): 37-45%
Stringa SMILE
[Na+].O=[Al-]=O
InChI
1S/Al.Na.2O/q-1;+1;;
IYJYQHRNMMNLRH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the transesterification of glycerol with dimethyl carbonate to synthesize glycerol carbonate.
- In the isomerization of D-glucose into D-fructose.
- To synthesize biodiesel from Jatropha oil via transesterification.
- To convert alcohols into the corresponding unsymmetrical carbonate esters via carboxymethylation by using dimethyl carbonate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?