913618
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 500 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Sinonimo/i:
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
Stato
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 % (w/w) in ethanol
Dimensione particelle
500 nm
Dimensione pori
non-porous
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Nonporous SiNPs are investigated as nanocarriers for drug delivery and smart plastics due to monodispersed particles.