Unfortunately, there is no information available for the degree of amine functionalization per nanoparticle for this product.
791334
Silica, nanoparticle dispersion in water
<30 nm (DLS), triethoxylpropylaminosilane functionalized
Sinonimo/i:
NH2 functionalized NPs
Stato
dispersion
nanoparticles
Durata
1 yr
Concentrazione
in water (Dispersion)
Dimensione particelle
<30 nm (DLS)
Densità
1.158 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
20-25°C
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is there an estimate of degree of amine functionalization per nanoparticle for product number 791334 (silica nanoparticle dispersion in water, triethoxylpropylaminosilane functionalized)? E.g. ~1 amine group per particle or ~10 amine groups per particle?
1 risposta-
Utile?
-
-
I want to know silica nanoparticles weight percent.
1 risposta-
The weight percent is not determined. However, the solid content is specified on the lot specific Certificate of Analysis between 24.0 - 30.0 %: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/791334-BULKMKCR1815.pdf