909912
3arm-poly(lactide-co-glycolide)
average Mn 38,000-60,000, lactide:glycolide 55:45
Sinonimo/i:
4 arm PLGA, 4 arm-PLGA, 4arm-PLGA
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder or chunks
Rapporto d’alimentazione
lactide:glycolide 55:45
PM
average Mn 38,000-60,000
Colore
white to tan
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Professor Robert K. Prud’homme introduces flash nanoprecipitation (FNP) for nanoparticle fabrication, which is a scalable, rapid mixing process for nanoparticle formulations.