Documenti fondamentali
806307
Sigma-Aldrich
Hyperbranched G3-PEG20k-OH
Sinonimo/i:
bis-MPA hyperbranched PEG20k-OH dendrimer, pseudo generation 3
Scegli un formato
5 G
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C980H1934O498
Peso molecolare:
21687.54
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
56-61 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: Pseudo generation 3
  • No. Surface Groups: 16
  • Calculated Mol. Wt.: 21,688 g/mol
  • Core: Polyethylene Glycol 20,000
  • Branching units: 2,2-bis(methylol)propionic acid (bis-MPA)
Applicazioni
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Multifunctional Poly(ethylene glycol): synthesis, characterization, and potential applications of dendritic-linear-dendritic block copolymer hybrids.
Andren O, et al.
Macromolecules, 46(10), 3726-3736 (2013)
Articoli
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).