906220
Gold nanorods
25 nm diameter, FITC and azide functionalized, powder
Sinonimo/i:
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanorods, FITC tagged gold nanorods, Fluorescent labeled gold nanoparticles, Au nanorods, Gold nanorod
Stato
nanorod
powder
Diametro
25 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Au]
InChI
1S/Au
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)