Documenti fondamentali
905488
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-α-D-15N glucosamine-1-phosphate disodium salt
≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H1415NNa2O9P
Peso molecolare:
346.14
Codice UNSPSC:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
≥98 atom % 15N
Saggio
≥95% (CP)
Stato
solid
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@H](O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]([15NH]C(C)=O)[C@H]1O)CO
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)