Documenti
488739
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-1-13C hydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H13NO5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
Cl.N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[13CH]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6?;/m1./s1/i6+1;
QKPLRMLTKYXDST-GVSDTCGFSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2