Key Documents
905437
Sigma-Aldrich
Isobutanol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C2C2H10O
Peso molecolare:
76.11
Codice UNSPSC:
12352001
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
O[13CH2][13CH](C)C
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
87.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
31 °C - closed cup