Documenti fondamentali
700754
Sigma-Aldrich
(R)-SDP
Sinonimo/i:
(R)-(+)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene, (R)-7,7′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-spirobiindane
Scegli un formato
50 MG
279,00 €
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
279,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H34P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
279,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +184°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
198-203 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c2c(ccc1)CC[C@@]32CCc4c3c(ccc4)P(c6ccccc6)c5ccccc5
InChI
1S/C41H34P2/c1-5-17-33(18-6-1)42(34-19-7-2-8-20-34)37-25-13-15-31-27-29-41(39(31)37)30-28-32-16-14-26-38(40(32)41)43(35-21-9-3-10-22-35)36-23-11-4-12-24-36/h1-26H,27-30H2
DKZNVWNOOLQCMJ-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)