Documenti fondamentali
700851
Sigma-Aldrich
(S)-Xyl-SDP
Sinonimo/i:
(S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-1,1′-spirobiindane, (S)-(−)-7,7′-Bis[di(3,5-dimethylphenyl)phosphino]-2,2′,3,3′-tetrahydro-1,1′-spirobiindene
Scegli un formato
50 MG
272,00 €
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
272,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H50P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
700.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
272,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Attività ottica
[α]22/D −62.0°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Punto di fusione
>300 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cccc4CCC5(CCc6cccc(P(c7cc(C)cc(C)c7)c8cc(C)cc(C)c8)c56)c34
InChI
1S/C49H50P2/c1-31-19-32(2)24-41(23-31)50(42-25-33(3)20-34(4)26-42)45-13-9-11-39-15-17-49(47(39)45)18-16-40-12-10-14-46(48(40)49)51(43-27-35(5)21-36(6)28-43)44-29-37(7)22-38(8)30-44/h9-14,19-30H,15-18H2,1-8H3
AZSBNBQMIMQOPG-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)