Documenti fondamentali
902144
Sigma-Aldrich
[(Cp)Ru(η6-naphthalene)]OTf
≥95%
Sinonimo/i:
5-Cyclopentadienyl)(η6-naphthalene)ruthenium(1+) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13F3O3RuS
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Saggio
≥95%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
112-116 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jens Rickmeier et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(43), 14207-14211 (2018-09-07)
Radiolabeled receptor-binding peptides are an important class of positron emission tomography tracers owing to achievable high binding affinities and their rapid blood clearance. Herein, a method to introduce a 4-[18 F]fluoro-phenylalanine residue into peptide sequences is reported, by chemoselective radio-deoxyfluorination