Documenti fondamentali
901441
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Sinonimo/i:
P(t-Bu)3
Scegli un formato
25 ML
258,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
258,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H27P
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentrazione
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Densità
0.853 g/mL
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
6.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)