Documenti fondamentali
901438
Sigma-Aldrich
Tri-tert-butylphosphine solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
P(t-Bu)3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H27P
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352128
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Concentrazione
1.0 M in THF
Densità
0.878 g/mL
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as the THF solution for more convenient handling.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4