Documenti
901244
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-18O
≥90 atom % 18O, ≥98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH3S18OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.13
Codice UNSPSC:
12191600
Purezza isotopica
≥90 atom % 18O
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
liquid
Spostamento di massa
M+2
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4