Documenti fondamentali
156914
Sigma-Aldrich
Dimetilsolfossido-d6
"100%", 99.96 atom % D
Sinonimo/i:
(Metilsolfossido)-d6, DMSO-d6, Esadeuterodimetilsolfossido
Scegli un formato
1 G
56,20 €
10 X 0.25 ML
146,00 €
5 G
151,00 €
10 X 0.5 ML
173,00 €
10 X 0.75 ML
243,00 €
10 X 1 ML
315,00 €
25 G
514,00 €
56,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
56,20 €
10 X 0.25 ML
146,00 €
5 G
151,00 €
10 X 0.5 ML
173,00 €
10 X 0.75 ML
243,00 €
10 X 1 ML
315,00 €
25 G
514,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CD3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.17
Beilstein:
1237248
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
56,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
99.96 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0250% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
20.2 °C (lit.)
Densità
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Il dimetilsolfossido-d6 (DMSO-d6) è un solvente deuterato.[1] È un solvente per NMR (risonanza magnetica nucleare) arricchito isotopicamente al 100%. È molto impiegato in studi NMR ad alta risoluzione grazie alla sua elevata purezza chimica e isotopica. In caso di fotoirradiazione nel range compreso tra 193 e 222 nm, subisce la decomposizione per produrre radicali CD3. La resa quantica di CD3 è stata valutata mediante spettroscopia di assorbimento eseguita con diodi laser a infrarossi.[2] Il DMSO-d6 al 100% è stato utilizzato come solvente nell′esperimento COSY (spettroscopia di correlazione) a basso range.[3]
Applicazioni
Il dimetilsolfossido-d6 è stato utilizzato come solvente per sciogliere il glucano durante gli studi sui relativi spettri protonici, al 13C (carbonio-13) e con 2D NMR (risonanza magnetica nucleare bidimensionale).[4] Il dimetilsolfossido-d6 può essere adoperato come solvente per studiare gli spettri della risonanza magnetica nucleare (NMR) delle 1,3-benzossazine e dei 1,3-benzossazinoni corrispondenti, che tendono a possedere un′attività antimicrobica.[5]
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Douglas W Lowman et al.
PloS one, 6(11), e27614-e27614 (2011-11-19)
β-Glucan is a (1→3)-β-linked glucose polymer with (1→6)-β-linked side chains and a major component of fungal cell walls. β-Glucans provide structural integrity to the fungal cell wall. The nature of the (1-6)-β-linked side chain structure of fungal (1→3,1→6)-β-D-glucans has been
"Synthesis and antimicrobial activity of new benzofuranyl-1, 3-benzoxazines and 1, 3-benzoxazin-2-ones"
Ujjinamatada.KR, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 43(02), 437-441 (2006)
Miles Montgomery et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(11), 3691-3703 (2018-11-12)
Using the methods described herein, we have demonstrated how scaffolds can be designed for a number of applications including tissue engineering, biomedical devices and injectable tissues. Details on the methods of polymerization and physical and chemical characterization of poly(octamethylene maleate
Carole J R Bataille et al.
Bio-protocol, 10(13), e3666-e3666 (2021-03-05)
In drug development programmes, multiple assays are needed for the determination of protein-compound interactions and evaluation of potential use in assays with protein-protein interactions. In this protocol we describe the waterLOGSY NMR method for confirming protein-ligand binding events.
M G Nair et al.
Applied and environmental microbiology, 57(2), 434-439 (1991-02-01)
Two isoflavonoids isolated from clover roots grown under phosphate stress were characterized as formononetin (7-hydroxy,4'-methoxy isoflavone) and biochanin A (5,7-dihydroxy,4'-methoxy isoflavone). At 5 ppm, these compounds stimulated hyphal growth in vitro and root colonization of an undescribed vesicular-arbuscular mycorrhiza, a
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Hello, what is the molarity of DMSO-d6 (156914)?
    1 risposta
    1. The concentration of this product can be determined using the lot-specific purity reported in the Certificate of Analysis, the density, and the compound's molecular weight. This product has a density of 1.190 g/mL and a molecular weight of 84.17 g/mol. The minimum purity is 99.0%, thus the molarity will vary slightly from lot to lot. The molarity can range from 13.9 M (99.0%) to 14.1 M (100%).
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. Hello, I am interested in purchasing DMSO-d6 (156914) 10*1 ml. I would like to know how this amount will be packaged (ampoule, vial, bottle)? Thank you!
    1 risposta
    1. The packaging for item 156914-10X1ML is a set of 10 - 2mL clear glass flatbottom ampules.