901183
Propylhydrazine hydrochloride
Sinonimo/i:
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Disponibilità
available only in USA
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]Cl.NNCCC
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)