A8309
Acethydrazide
90%
Sinonimo/i:
Acetic acid hydrazide, Acetylhydrazine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Forma fisica
flakes
Impurezze
<10% acetic acid
P. eboll.
129 °C/18 mmHg (lit.)
Punto di fusione
58-68 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)NN
InChI
1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves