900856
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99%
Sinonimo/i:
1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, N-Butyl-N′-methylimidazolium chloride, BMIMCl
Saggio
≥99%
Stato
solid
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
~70 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Click here for more information.
Applicazioni
Avvertenza
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
192 °C - (External MSDS)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.