272841
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
98%
Sinonimo/i:
EMIC
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
77-79 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride is an imidazolium-based ionic liquid used as a solvent in the Diels−Alder Reaction.[2]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
370.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
188 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?