Documenti fondamentali
900836
Sigma-Aldrich
4-(1,2,2-Triphenylethenyl)benzaldehyde
Sinonimo/i:
4-(1,2,2-Triphenylvinyl)benzaldehyde
Scegli un formato
500 MG
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
165,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
organic solvents: soluble (THF, DCM, DMF, DMSO)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(C(C=C1)=CC=C1C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)=O
InChI
NUUXDUCNYZQXNU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
AIE (aggregation-induced emission)-active building block.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A tetraphenylethene-substituted pyridinium salt with multiple functionalities: synthesis, stimuli-responsive emission, optical waveguide and specific mitochondrion imaging.
Zhao N, et al.
Journal of Material Chemistry C, 1(31), 4640-4646 (2013)
A highly sensitive fluorescent sensor with aggregation-induced emission characteristics for the detection of iodide and mercury ions in aqueous solution.
Zhang RX, et al.
Journal of Material Chemistry C, 4(44), 10479-10485 (2016)
Luminogenic materials constructed from tetraphenylethene building blocks: Synthesis, aggregation-induced emission, two-photon absorption, light refraction, and explosive detection.
Rongrong H, et al.
Journal of Material Chemistry C, 22(1), 232-240 (2012)