Documenti fondamentali
797219
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,2-Diphenylethene-1,2-diyl)diphenol
Sinonimo/i:
1,2-Bis(4-hydroxyphenyl)-1,2-diphenylethylene, 4,4′-(1,2-Diphenyl-1,2-ethenediyl)bisphenol, TPE-DOH
Scegli un formato
25 MG
91,00 €
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
91,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
91,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
225 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(O)C=C4
InChI
1S/C26H20O2/c27-23-15-11-21(12-16-23)25(19-7-3-1-4-8-19)26(20-9-5-2-6-10-20)22-13-17-24(28)18-14-22/h1-18,27-28H/b26-25+
ZYIGFXHZSKIVOO-OCEACIFDSA-N
Applicazioni
TPE-DOH is a synthetic intermediate of aggregation-induced emission (AIE) dye for use in further synthesis of alkyl-halogen to make ether and polymer reaction via esterification.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Facile synthesis of soluble nonlinear polymers with glycogen-like structures and functional properties from ?simple? acrylic monomers
Rongrong Hu; Jacky W. Y. Lam; Yong Yu; Herman H. Y. Sung; Ian D. Williams; et al
Polym. Chem., 4, 95-95 (2013)
Articoli
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.