Documenti
900729
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-toluic-carboxy-13C acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC7H5F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Forma fisica
powder
Punto di fusione
220 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13C](=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13)/i7+1
SWKPKONEIZGROQ-CDYZYAPPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3