339563
2,3,4,5-Tetrafluorobenzoyl chloride
98%
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4787 (lit.)
Densità
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
fluoro
Stringa SMILE
Fc1cc(C(Cl)=O)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HClF4O/c8-7(13)2-1-3(9)5(11)6(12)4(2)10/h1H
XWCKIXLTBNGIHV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?