Documenti fondamentali
455318
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
Scegli un formato
1 G
30,60 €
30,60 €
Prezzo di listino61,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
30,60 €
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
30,60 €
Prezzo di listino61,20 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
174-179 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(c(F)c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-3-4(7(13)14)1-2-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhi-Lei Wu et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16838-16845 (2014-10-09)
Two novel tetra- and deca-nuclear dysprosium compounds, namely, [Dy4(μ3-OH)2(L)10(bipy)2(H2O)2]n (1) and {[Dy10(μ3-OH)8(L)22(bipy)2(H2O)2]·5H2O}n (2) (L = 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid; bipy = 2,2'-bipyridine), have been successfully obtained by hydrothermal reaction at different pH values. The solid state structures of 1 and 2 were