Documenti fondamentali
900348
Sigma-Aldrich
Dicyclohexylamine borane
95%
Sinonimo/i:
DCAB, DICAB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26BN
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.15
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
118.2 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][N+](C1CCCCC1)([BH3-])C2CCCCC2
InChI
1S/C12H26BN/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12,14H,1-10H2,13H3
FWNIZOBKEDZMFC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Dicyclohexylamine borane complex applied by the Pucheault Group at the Universite de Bordeaux as a cost effective and easy to handle alternative to current borylation reagents. In one pot, aryl and vinyl halides can be converted to the boronic acid derivative of your choice (BF3K, Bpin, MIDA, and others) depending on quench and workup.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)