Documenti fondamentali
900325
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-p-dioxanone-co-L-lactide)
TMC:PDO:Lactide 14:7:79, viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
TMC-PDO-PLA, TMC-PDS-PLLA
Scegli un formato
5 G
356,00 €
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
356,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(C4H6O3)x(C4H6O3)y(C6H8O4)zCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
356,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
chips or granules
Rapporto d’alimentazione
trimethylene carbonate:p-dioxanone:lactide 14:7:79
Viscosità
1.5 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.