Documenti
900315
Sigma-Aldrich
Poly(trimethylene carbonate-co-caprolactone)
TMC:PCL 90:10, viscosity 1.5 dL/g 
Sinonimo/i:
PTMC-PCL, Poly (TMC-CL)
About This Item
Formula condensata:
CH3(C6H10O2)m(C4H6O2)nCH3
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Viscosità
1.5 dL/g
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3