704105
Polycaprolactone
average Mn 45,000
Sinonimo/i:
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
Stato
pellets
Livello qualitativo
Indice di fluidità
1.8 g/10 min (80 °C, 44 psi)
PM
Mn 40,000-50,000
Mw 48,000-90,000
average Mn 45,000
Punto di fusione
56-64 °C
60 °C (lit.)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.