900001
tert-Amylbenzene
≥99%, H2O <100 ppm, acid <200 ppm
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-phenylbutane, tert-Pentylbenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Composizione
acid, <200 ppm
H2O, <100 ppm
Impurezze
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
CCC(C)(C)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H16/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,4H2,1-3H3
QHTJSSMHBLGUHV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
136.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
58 °C
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.