Documenti fondamentali
810002
Sigma-Aldrich
Phenylcyclohexane
battery grade, ≥99%, acid < 200 ppm, H2O < 100 ppm
Sinonimo/i:
Cyclohexylbenzene
Scegli un formato
25 G
66,50 €
66,50 €
Prezzo di listino133,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
66,50 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5C6H11
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.26
Beilstein:
1906803
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
66,50 €
Prezzo di listino133,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Impurezze
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
239-240 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
C1CCC(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H16/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
IGARGHRYKHJQSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free enviornment (glove box). Keep containers tightly closed. Keep away from heat and ignition sources. Store in a cool and dry place. Avoid storing together with oxidizers.
Applicazioni
The presence of electrolyte additives enhances the performance of lithium ion batteries by improving their thermal stability and ionic conductivity. Additives also reduce the flammability of electrolytes and provide overcharge protection. Phenylcyclohexane finds application as an additive in lithium ion batteries.[1][2]
Note legali
Product of MU Ionic Solutions Corp
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xu M, et al.
Journal of Power Sources, 184, 427-427 (2008)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.