Documenti fondamentali
809993
Sigma-Aldrich
2-Propynyl methanesulfonate
battery grade, ≥99.5%, acid <200 ppm, H2O <100 ppm
Sinonimo/i:
2-Propinyl methanesulfonate, Methanesulfonic acid
Scegli un formato
25 G
266,00 €
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
266,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
266,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Acid content: <200 ppm
Moisture: <100 ppm
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Impurezze
≤100 ppm H2O
≤200 ppm acid
P. ebollizione
167 °C (lit.)
Punto di fusione
17-19 °C (lit.)
Densità
1.481 g/cm3
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
CS(OCC#C)(=O)=O
InChI
1S/C4H6O3S/c1-3-4-7-8(2,5)6/h1H,4H2,2H3
OWAHJGWVERXJMI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The presence of electrolyte additives enhances the performance of lithium ion batteries by improving their thermal stability and ionic conductivity. Additives also reduce the flammability of electrolytes and provide overcharge protection. 2-Propynyl methanesulfonate finds application as additive in lithium ion batteries.[1][2]
Nota sulla preparazione
  • These additives have low water content (less than 100 ppm), please handle under inert and moisture free environment (glove box).
  • Keep containers tightly closed.
  • Keep away from heat and ignition sources.
  • Store in a cool and dry place.
  • Avoid storing together with oxidizers.
Note legali
Product of MU Ionic Solutions Corp
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Hogstrom K, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 118, 12649-12649 (2014)
Zhang S.
Journal of Power Sources, 162, 1379-1379 (2006)
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.
Due to the adverse impact of the continued use of fossil fuels on the earth’s environment and climate, researchers have been asked to develop new approaches for producing power using renewable sources like wind and solar energy
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.