Documenti fondamentali
233587
Sigma-Aldrich
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene
98%
Sinonimo/i:
5-tert-Butyl-m-xylene, sym.-tert-Butyl-m-xylene
Scegli un formato
100 G
51,10 €
500 G
172,00 €
51,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
51,10 €
500 G
172,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H3(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.27
Beilstein:
1853314
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
51,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.495 (lit.)
P. ebollizione
205-206 °C (lit.)
Densità
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)cc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H18/c1-9-6-10(2)8-11(7-9)12(3,4)5/h6-8H,1-5H3
FZSPYHREEHYLCB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene participates in the cascade diarylation of N-phenylacetamides with non-prefunctionalized arenes[1].
Applicazioni
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene has been used in the synthesis of bulky, multi-alkylated diaryl disulfides such as bis(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl) disulfide and bis(2,4,6-triisopropylphenyl) disulfide[2].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rajarshi Samanta et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(26), 3194-3196 (2012-02-15)
A new atom-economical process of direct oxidative intermolecular functionalization of aniline derivatives by simple arenes was developed. The products were formed in a highly regioselective manner under metal-free conditions at ambient temperature.
Teruo Umemoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(51), 18199-18205 (2010-12-04)
Versatile, safe, shelf-stable, and easy-to-handle fluorinating agents are strongly desired in both academic and industrial arenas, since fluorinated compounds have attracted considerable interest in many areas, such as drug discovery, due to the unique effects of fluorine atoms when incorporated