Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
88460
Mercaptosuccinic acid
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Thiomalic acid
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
145-154 °C
155-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
thiol
Stringa SMILE
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is Product 88460, Mercaptosuccinic acid, a racemic mixture?
1 risposta-
Yes, Product 88460, Mercaptosuccinic acid is a racemic mixture.