Vai a
D8016
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate
95%
Sinonimo/i:
2,3-Dimercaptopropanesulfonic acid sodium salt monohydrate, DMPS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
86,60 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
212,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(SH)CH2SO3Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-796-3
Beilstein/REAXYS Number:
3734863
MDL number:
86,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mol wt
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate is a chelating agent for heavy metals. [1]
Application
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote against non-metallic pesticides as nereistoxin insecticides. It has also been noted in a review of existing chelating agents for the treatment of heavy metals and metalloid intoxication. [2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30968431648172553
assay
95%
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.98% trace metals basis
assay
97%
form
powder
form
powder
form
crystals and lumps
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
228.29 g/mol
mol wt
average mol wt 1200-5000
mol wt
-
mol wt
-
mp
215 °C (dec.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)