674516
1-Hexadecanethiol
99%
Sinonimo/i:
Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan, Mercaptan C16
Scegli un formato
295,80 €
Prezzo di listino348,00 €Risparmia il 15%Scegli un formato
About This Item
295,80 €
Prezzo di listino348,00 €Risparmia il 15%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. ebollizione
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18-20 °C (lit.)
20-24 °C
Densità
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.